Key Documents
37161
Sigma-Aldrich
1,2-Dihexadecyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
PE(O-16:0/O-16:0), 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dihexadecyl, L-β,γ-Dihexadecyl-α-cephalin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H78NO6P
CAS Number:
Molecular Weight:
663.99
Beilstein:
2029302
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥99.0% (TLC)
형태
powder
작용기
amine
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-32-41-35-37(36-44-45(39,40)43-34-31-38)42-33-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,38H2,1-2H3,(H,39,40)/t37-/m1/s1
InChI key
UXDBPOWEWOXJCE-DIPNUNPCSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable