Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6F-H2, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (348M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (348M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (348M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (348M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (348M-98)
제조업체/상표
Cell Marque™
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
동형
IgG1κ
제어
kidney, mesothelioma, ovarian carcinoma (serous), testis
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
nuclear
유전자 정보
human ... WT1(7490)
일반 설명
품질
IVD | IVD | IVD | RUO |