Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
AU-1, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (345M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (345M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (345M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (345M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (345M-18)
제조업체/상표
Cell Marque™
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
동형
IgG1
제어
bladder
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
membranous
유전자 정보
human ... UPK3A(7380)
일반 설명
Associated products: Thrombomodulin, CK7, CK20
품질
IVD | IVD | IVD | RUO |
결합
물리적 형태
제조 메모
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable