주요 문서
316-500
Sigma-Aldrich
Cardiac Fibroblast Growth Medium
동의어(들):
Primary Cell Culture Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.75
양식
liquid
Quality Level
유통기한
6 mo.
제조업체/상표
Cell Applications, Inc
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
All-in-one ready-to-use media
품질
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation.
제조 메모
Contained in protocol
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.