Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EP162, monoclonal
설명
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
bottle of 1.0 mL predilute (296R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (296R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (296R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (296R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (296R-16)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (296R-14-RUO)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (296R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (296R-17-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (296R-18-RUO)
제조업체/상표
Cell Marque™
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
동형
IgG
제어
rhabdomyosarcoma
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
nuclear
유전자 정보
human ... MYOG(4656)
일반 설명
품질
IVD | IVD | IVD | RUO |
결합
물리적 형태
제조 메모
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable