주요 문서
249R-2
Sigma-Aldrich
Estrogen Receptor (EP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
클론:
EP1, monoclonal
application:
citations:
5
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
100
300
500
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EP1, monoclonal
제조업체/상표
Cell Marque
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
물리적 형태
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
제조 메모
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
법적 정보
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)