주요 문서
216A-1
Sigma-Aldrich
Hepatitis B Virus Core Antigen Rabbit Polyclonal Antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
100
300
500
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
제조업체/상표
Cell Marque®
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
물리적 형태
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
제조 메모
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
기타 정보
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
법적 정보
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)