주요 문서
213-GS
Sigma-Aldrich
Endothelial Cell Growth Supplement v2 (15ml)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.71
양식
liquid
유통기한
1 yr
제조업체/상표
Cell Applications, Inc
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Added to Basal Medium to create Growth Medium
품질
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
제조 메모
contained in protocol
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)