주요 문서
210A-1
Sigma-Aldrich
Prolactin Rabbit Polyclonal Antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
Ig fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (210A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (210A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (210A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (210A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (210A-18)
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
제어
pituitary
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
cytoplasmic
제조 메모
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)