19697
Vitamin K1 2,3-epoxide
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(2,3-Epoxyphytyl)menaquinone, 1a,7a-Dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 2,3-Epoxy-2,3-dihydro-2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 2,3-Epoxyphylloquinone, Phylloquinone oxide
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
(Liquid or Viscous Liquid)
색상
colorless to green-yellow
colorless to green
colorless to yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C2(C/C=C(C)/CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C(O2)(C)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
InChI key
KUTXFBIHPWIDJQ-LKUDQCMESA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.