주요 문서
16030
Sigma-Aldrich
‘Brilliant Cresyl blue′
for microscopy (Vit.), mixture of toluidine blue and waterblue
동의어(들):
‘Cresyl blue’
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Beilstein:
6035110
EC Number:
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.47
Grade
for microscopy (Vit.)
Quality Level
양식
powder
기술
microbe id | staining: suitable
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1000 at 630-640 nm in 50% ethanol
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
분석 메모
λmax. ∼635 nm, E(1%,1 cm) ∼1000-1300 (50% Ethanol)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1