Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
diluted ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
NK-1, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (157M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (157M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (157M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (157M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (157M-98)
제조업체/상표
Cell Marque™
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
동형
IgMκ
제어
tonsil
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
membranous
유전자 정보
human ... B3GAT1(27087)
일반 설명
품질
IVD | IVD | IVD | RUO |
결합
물리적 형태
제조 메모
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.