주요 문서
15167
Sigma-Aldrich
NIR-797 isothiocyanate
suitable for fluorescence, ≥70% (coupling to amines)
동의어(들):
1,1′-Bis(4-sulfobutyl)-11-(4-isothiocyanatophenylthio)-3,3,3′,3′-tetramethyl-10,12-tri methyleneindotricarbocyanine monosodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H50N3NaO6S4
CAS Number:
Molecular Weight:
880.14
Beilstein:
6681910
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
분석
≥70% (coupling to amines)
양식
powder
형광
λex 795 nm; λem 817 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Sc5ccc(cc5)N=C=S)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c6ccccc16
InChI
1S/C45H51N3O6S4.Na/c1-44(2)37-16-5-7-18-39(37)47(28-9-11-30-57(49,50)51)41(44)26-20-33-14-13-15-34(43(33)56-36-24-22-35(23-25-36)46-32-55)21-27-42-45(3,4)38-17-6-8-19-40(38)48(42)29-10-12-31-58(52,53)54;/h5-8,16-27H,9-15,28-31H2,1-4H3,(H-,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI key
URQBXUCJHTXMKS-UHFFFAOYSA-M
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Near-infrared cyanine dyes for labeling of proteins
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M. Lipowska et al.
Synthetic Communications, 23, 3087-3087 (1993)