주요 문서
141-500A
EpiVita Growth Medium for Adult Keratinocytes, Serum-Free
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.71
양식
liquid
Quality Level
유통기한
6 mo.
제조업체/상표
Cell Applications, Inc
저장 조건
protect from light
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
All-in-one, ready-to-use growth medium for cell culture of primary keratinocytes, adult
품질
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
제조 메모
contained in protocol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)