주요 문서
137251
SAFC
L-Asparagine monohydrate
EMPROVE® EVOLVE
의약품 제조
동의어(들):
L-Asparagine Monohydrate, FCC, (S)-(+)-2-Aminosuccinamic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.13
Beilstein:
1723527
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
분석
98.5-101.0% dry basis
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
Endotoxin and microbial, tested
mp
233-235 °C (lit)
233-235 °C (lit.)
적합성
suitable for manufacturing use
외래 활성
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
L-Asparagine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)