Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
QBEnd/10, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (134M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (134M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (134M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (134M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (134M-18)
제조업체/상표
Cell Marque™
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
동형
IgG1
제어
placenta, tonsil
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
membranous
유전자 정보
human ... CD34(947)
일반 설명
품질
IVD | IVD | IVD | RUO |
결합
물리적 형태
제조 메모
문서
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.