주요 문서
07294
Sigma-Aldrich
O′-(Carboxymethyl)fluoresceinamide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
동의어(들):
[9-(2-Dimethylcarbamoylphenyl)-6-oxo-6H-xanthen-3-yloxy]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H19NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
417.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥97.0% (HPCE)
형광
λex 458 nm; λem 520 nm in methanol
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(OCC(O)=O)ccc24
CN(C)C(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(OCC(O)=O)ccc24
InChI
1S/C24H19NO6/c1-25(2)24(29)17-6-4-3-5-16(17)23-18-9-7-14(26)11-20(18)31-21-12-15(8-10-19(21)23)30-13-22(27)28/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,27,28)
InChI key
IBIKQEXCWKEQLF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)