주요 문서
Z801321
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Suprasil® 300 quartz, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 700 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® 300 quartz
설명
2 polished windows
제조업체/상표
Hellma 404.000-QX
파라미터
200-3500 nm spectral range
높이 × 너비 × 깊이
47.5 mm × 23.6 mm × 7.5 m
챔버 용적
700 μL
경로길이
1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with 2 PTFE stoppers
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)