주요 문서
Z800635
Hellma® absorption cuvettes, Semi-micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1400 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® quartz
제조업체/상표
Hellma 117.204-QS
파라미터
200-2500 nm spectral range
높이 × 너비 × 깊이
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
챔버 용적
1400 μL
경로길이
10 mm
일반 설명
2 polished windows; sealable cells, with ISO thread GL 14 and screw cap with silicone rubber seal, for anaerobic applications, remarks: closed screw cap.
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)