Y0001653
Chlormadinone acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
17α-Acetoxy-6-chloro-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17α-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-6-dehydro-17α-acetoxyprogesterone, Gestafortin, Matrol, Menstridyl
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
fraxinus chinensis
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
InChI key
QMBJSIBWORFWQT-DFXBJWIESA-N
유전자 정보
human ... PGR(5241)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.