Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
기타 정보
ATCC® 10145, NCTC 10332, NCPF -, DSM 50071, LMG 1242, IHEM -, CIP 76.110
Origin Strain No. CECT® 110
법적 정보
Derived from CECT® strains
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
CECT is a registered trademark of Universitat de Valencia
Vitroids is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.