제품명
N-Lactoylphenylalanine, ≥95% (HPLC)
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1)[C@@H](O)C
InChI
1S/C12H15NO4/c1-8(14)11(15)13-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,14H,7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
InChI key
IIRJJZHHNGABMQ-WPRPVWTQSA-N
일반 설명
N-Lactoylphenylalanine, a product of metabolism that is released during exercise and subsequently suppresses appetite in mice.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.