주요 문서
SMB01327
Sigma-Aldrich
5-Methoxytryptophol
동의어(들):
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.77
분석
95% (HPLC)
Quality Level
양식
liquid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(CCO)c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-13)7-12-11/h2-3,6-7,12-13H,4-5H2,1H3
InChI key
QLWKTGDEPLRFAT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5-Methoxytryptophol is a serotonin metabolite. It is synthesized by the pineal gland and together with melatonin is involved with diurnal rhythms regulation.
애플리케이션
Metabolomics research
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)