주요 문서
RPI-CI1-1
rCar i 1 (Carya illinoinensis allergen 1.0101)
pkg of 250 μg
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.41
Grade
analytical standard
분석
>95%
분자량
Mw 16.5 kDa
포장
pkg of 250 μg
제조업체/상표
InBio
형식
neat
저장 온도
−20°C
일반 설명
Source: Pichia pastoris
Formulation: 20mM Tis-HCl, pH 8.5. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatographic purification. Purity > 95 % by SDS-PAGE
면책조항
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)