주요 문서
QC1283
Supelco
Residue Sample 2
certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
제조업체/상표
RTC QCI-039-2
농도
in saline
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-30°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1