추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
포장
pkg of 100MG
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;;;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HWMVXEKEEAIYGB-UHFFFAOYSA-K
일반 설명
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.