주요 문서
PHL89902
Rosin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(E)-3-phenylprop-2-enoxy]oxane-3,4,5-triol, Chinese rosin W, Rosin X, Trans-cinnamyl O-β-D-glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H20O6
CAS Number:
Molecular Weight:
296.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O6/c16-9-11-12(17)13(18)14(19)15(21-11)20-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,11-19H,8-9H2/b7-4+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
KHPCPRHQVVSZAH-GUNCLKARSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)