PHL89387
Cimifugin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(S)-7-(Hydroxymethyl)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4-methoxy-2,3-dihydro-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 2,3-Dihydro-4-methoxy-7-(hydroxymethyl)-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, Cimitin
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18O6
CAS Number:
Molecular Weight:
306.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1CO)=O)c(c3c(c2)O[C@@H](C3)C(O)(C)C)OC
InChI
1S/C16H18O6/c1-16(2,19)13-5-9-11(22-13)6-12-14(15(9)20-3)10(18)4-8(7-17)21-12/h4,6,13,17,19H,5,7H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI key
ATDBDSBKYKMRGZ-ZDUSSCGKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.