추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-10-6-11(18)13-12(7-10)22-16(15(20)14(13)19)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-18,20H,1H3
InChI key
MQSZRBPYXNEFHF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.