주요 문서
PHL80426
3,5-Dicaffeoylquinic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3,5-Di-caffeoylquinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H24O12
CAS Number:
Molecular Weight:
516.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](C[C@@](O)(C[C@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O)OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(30)36-19-11-25(35,24(33)34)12-20(23(19)32)37-22(31)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-29,32,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
InChI key
KRZBCHWVBQOTNZ-PSEXTPKNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea hedera
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)