Key Documents
P2548
Supelco
Sigma Pseudo Narcotic Scent Heroin formulation
powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
형태
powder
Quality Level
형식
neat
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of heroin.
법적 정보
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)