포장
pkg of 30 g (5 x 6g)
제조업체/상표
NIST®
저장 온도
15-25°C
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Chromium (Cr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Chromium (Cr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.