주요 문서
NIST2970
Vitamin D Metabolites in Frozen Human Serum (25-Hydroxyvitamin D2 High Level)
NIST®SRM®
동의어(들):
Serum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352205
NACRES:
NA.77
포장
pkg of 2 × 1 mL
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
clinical testing
형식
multi-component solution
저장 온도
−70°C
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)