추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 45 g
제조업체/상표
NIST®
형식
matrix material
InChI
1S/Al.Li.2H2O5Si2/c;;2*1-6(2)5-7(3)4/h;;2*1,3H
InChI key
HEHRHMRHPUNLIR-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Lithium oxide (Li2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Lithium oxide (Li2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.