주요 문서
F2270
Sigma-Aldrich
Biofreeze Freezing Medium
DMSO-free, Serum-free, Animal Component-free Cryopreservation Medium, 1X, sterile-filtered, suitable for cell culture
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.71
Quality Level
무균
sterile-filtered
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)