About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10Cl2N5O4 · 0.5Cl4Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
486.77
색상 지수 번호:
37195
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
추천 제품
제품명
Fast Dark Blue R Salt,
양식
solid
Quality Level
구성
Dye content, ~30%
색상
red-brown
solubility
ethanol: 10 mg/mL, dark red-brown
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10Cl2N5O4.3ClH.Zn/c1-24-12-6-11(13(25-2)5-10(12)18-17)19-20-14-8(15)3-7(21(22)23)4-9(14)16;;;;/h3-6H,1-2H3;3*1H;/q+1;;;;+2/p-3
InChI key
BHKNLVCPKUILSR-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객