Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
형식
matrix material
일반 설명
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se and Zn
분석 메모
For more information please see:
ERMCD200
ERMCD200
기타 정보
Matrix Group: Fruits and Vegetables
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.