주요 문서
ERMBF413AK
Maize GMO Standard ERM-BF413
<0.09% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
동의어(들):
GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
품질
for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
구성
genetically modified MON 810 maize, <0.09%
제조업체/상표
JRC
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
ERMBF413AK
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)