주요 문서
ERMBB446
Pork fat (PCB)
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
certified by the BSC
설명
high level
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
ERMBB446
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic pollutants: BDE 47, Lindane, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52
Matrix Group: Meat
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)