주요 문서
DP4715
SAFC
EZ BioPAC, 40L, V-Fold Neck, 3IN NON Gasket, AF114
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
일반 설명
The dry bags by ILC Dover can be ordered to fill and use in your cell culture applications. The bag design offers a convenient method for filling, dust free connection and clean discharge.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)