추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 30 g
제조업체/상표
RTC CRM308-030
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
-10 to -25°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
분석물
설명
Benzene
Ethylbenzene
Methyl tert-butyl ether solution
Toluene
o-Xylene
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.