Agency
ISO 11133
Quality Level
양식
solid
유통기한
6 mo. (Expiry date on the label)
특징
ready-to-use
구성
agar, 14.00 g/L
enzymatic digest of casein, 15.00 g/L
ferric ammonium citrate, 1.00 g/L
sodium meta-bisulfite, 1.00 g/L
soy Peptone, 5.00 g/L
yeast Extract, 5.00 g/L
포장
box of 30 plates
저장 조건
(Store dry and tightly closed)
파라미터
9 mL filling volume
플레이트 직경
55 mm
색상
yellow
pH
7.6±0.2 (25 °C)
응용 분야
microbiology
저장 온도
2-25°C
일반 설명
TS Agar is a solid, selective, and differential medium for the isolation and presumptive identification of Clostridium perfringens. The medium does not contain cycloserine. The presence of sodium meta-bisulfite and ferric ammonium citrate allows differential characteristics, such as sulfite reduction and growth at 46°C, of this anaerobic species to be verified with just one assay.
애플리케이션
TS Agar plates are the ready-to-use plates for the isolation and presumptive identification of Clostridium perfringens.
성분
1 box containing: 6 plastic bags with 5 plates of 55 mm/bag
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.