추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
일반 설명
The material is related to the labeling of ′alcohol-free′ or ′de-alcoholised′ and ′low alcohol′ beverages according to Directive 90/496/EC.
Ethanol 0.051 ± 0.002 % ethanol v/v
Ethanol 0.051 ± 0.002 % ethanol v/v
포장
Amber glass ampule, flushed with nitrogen, containing 10 mL of sample.
분석 메모
For more information please see:
BCR652
BCR652
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ethanol
Matrix Group: Beverages and Water
Ethanol
Matrix Group: Beverages and Water
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.