추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
일반 설명
Certified for the mass fraction of chloramphenicol.
분석 메모
For more information please see:
BCR444
BCR444
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Chloramphenicol
Matrix Group: Meat
Antibiotics: Chloramphenicol
Matrix Group: Meat
Sales restrictions may apply
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.