주요 문서
A5348
Sigma-Aldrich
N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
≥98% (TLC), solid
동의어(들):
Biotin–cadaverine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H29F3N4O4S
Molecular Weight:
442.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
solid
분자량
442.5
색상
white to off-white
solubility
DMSO or DMF: soluble
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C15H28N4O2S.C2HF3O2/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21);(H,6,7)/t11-,12-,14-;/m0./s1
InChI key
QWKKJNXOPDNIEU-RGESYUBESA-N
애플리케이션
Biotinylation reagent
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)