937053
N-XantPhos Pd G4 ChemBeads
동의어(들):
(SP-4-4)-[4-(Diphenylphosphino-κP)-6-(diphenylphosphino)-10H-phenoxazine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC]palladium ChemBeads, 4,6-bis(diphenylphosphanyl)-10H-phenoxazine, [2′-(methylamino)-[1,1′-biphenyl]-2-yl]palladio methanesulfonate ChemBeads
About This Item
형태
solid
Quality Level
구성
, 4-6 wt. % (loading)
반응 적합성
reagent type: catalyst
SMILES string
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH]1C)[P](C=4C=CC=CC4)(C=5C=CC=CC5)C=6C=CC=C7NC8=CC=CC(=C8OC76)P(C=9C=CC=CC9)C=%10C=CC=CC%10)C
InChI
InChI=1S/C36H27NOP2.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-5-15-27(16-6-1)39(28-17-7-2-8-18-28)33-25-13-23-31-35(33)38-36-32(37-31)24-14-26-34(36)40(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h1-26,37H;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
InChI key
LQECMIPINHUTAN-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
애플리케이션
For general uses, product is also available in powdered form (900455 )
특징 및 장점
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.