구성
~ 5 wt% loading of catalyst
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES string
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2.CN(C)C3=CC=C(C=C3)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
InChI:1S/C16H28NP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-12H,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
SNUBBUQVCDWEAV-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
애플리케이션
For larger scale uses, product also available in powdered form (764183)
기타 정보
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.