추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥92.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H218O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99.0%
불순물
2.0-3.0% lithium
응용 분야
clinical testing
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1/i1D3
InChI key
ZGNBLKBZJBJFDG-ISLPBHIQSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.