주요 문서
92988
Supelco
(2RS,3SR)-2-Methylisocitric acid sodium salt
≥95.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O7 · xNa+
CAS Number:
Molecular Weight:
206.15 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
저장 조건
desiccated
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@]([C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O.O[C@@]([C@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/2C7H10O7/c2*1-7(14,6(12)13)3(5(10)11)2-4(8)9/h2*3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t2*3-,7-/m10/s1
InChI key
KTKGACLAXAFYNU-WNSGUHBHSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)