Key Documents
83547
Sigma-Aldrich
Regulation valve
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
품질
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
일반 설명
All strained parts are of V4A-steel
기타 정보
Sales restrictions may apply
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)